2-Carboxyphenylboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Boronobenzoic acid, 2-Carboxybenzeneboronic acid
L16301.03
L16301.06
L16301.MD
L16301.03EA
241
EUR
L16301.03
L16301.06
L16301.MD
2-Carboxyphenylboronic acid 95%
2-Carboxyphenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 149105-19-1
Molecular Formula: C7H7BO4
Formula Weight: 165.94
Melting Point: ca 220°
Beilstein Reference: 2835407
Formula:
C₇H₇BO₄ MW: 165,94 g/mol Pto. de fusión: ∼ 220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318118 Núm. CAS: 149105-19-1 |