2-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2501-1G
C2501-5G
TCIAC2501-1GEA
49
EUR
TCIAC2501-1G
TCIAC2501-5G
2-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Carboxyphenylboronic acid
Formula:
C₇H₇BO₄ Pto. de fusión: 162°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01318118 Núm. CAS: 149105-19-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.0 % |