3-Carboxyphenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Boronobenzoic acid, 3-Carboxybenzeneboronic acid
344630010 344630050 344630250
ACRO344630010EA 57.1 EUR
ACRO344630010 ACRO344630050 ACRO344630250
3-Carboxyphenylboronic acid 97%
3-Carboxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BO₄
Pto. de fusión: 243…247 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036833
Núm. CAS: 25487-66-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %