4-Carboxyphenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Boronobenzoic Acid, Ark Pharm, 4-Carboxybenzeneboronic acid
344400010 344400050 344400250
ACRO344400010EA 43.8 EUR
ACRO344400010 ACRO344400050 ACRO344400250
4-Carboxyphenylboronic acid 97%
4-Carboxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Pto. de fusión: 238…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151801
Núm. CAS: 14047-29-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %