4-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Boronobenzoic Acid, Ark Pharm, 4-Carboxybenzeneboronic acid
C1353-1G
C1353-5G
TCIAC1353-1GEA
18
EUR
TCIAC1353-1G
TCIAC1353-5G
4-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Carboxyphenylboronic acid
Formula:
C₇H₇BO₄ MW: 165,94 g/mol |
Número MDL:
MFCD00151801 Núm. CAS: 14047-29-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.0 % |