3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-nitrobenzoic acid
H29348.03 H29348.06
H29348.03EA 47.6 EUR
H29348.03 H29348.06
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid ≥97%
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 101084-81-5 Molecular Formula: C7H6BNO6 Formula Weight: 210.94 MDL No.: MFCD00757433
Formula: C₇H₆BNO₆
MW: 210,94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00757433
Núm. CAS: 101084-81-5