3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-nitrobenzoic acid
C2385-1G C2385-5G
TCIAC2385-1GEA 87 EUR
TCIAC2385-1G TCIAC2385-5G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BNO₆
MW: 210,94 g/mol
Pto. de fusión: 229°C
Número MDL: MFCD00757433
Núm. CAS: 101084-81-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc941a7804c31677e7f7ad3581e60c3903b45756&vid=fc941a7804c31677e7f7ad3581e60c3903b45756&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %