4-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27479.MC
H27479.ME
H27479.MCEA
74.7
EUR
H27479.MC
H27479.ME
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 80460-73-7
Molecular Formula: C6H8BNO2.HCl
Formula Weight: 173.41
Melting Point: 125-132°
MDL No.: MFCD03001333
Formula:
C₆H₉BClNO₂ Pto. de fusión: 125…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03001333 Núm. CAS: 80460-73-7 |