3-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L08563.06
L08563.14
L08563.06EA
59.5
EUR
L08563.06
L08563.14
3-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Purity: 95%
CAS No.: 6848-13-1
Molecular Formula: C8H10ClN
Formula Weight: 155.63
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 230-232°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00018456
Formula:
C₈H₁₀ClN Pto. Ebullición: 230…232 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00018456 Núm. CAS: 6848-13-1 EINECS: 229-935-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |