2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2245-25G A2245-5G
TCIAA2245-25GEA 218 EUR
TCIAA2245-25G TCIAA2245-5G
2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol
Formula: C₆H₅ClN₂O₃
Número MDL: MFCD00035767
Núm. CAS: 6358-09-4
EINECS: 228-762-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ce69de87be7438da2baac7d659d28c6d4776bc8&vid=1ce69de87be7438da2baac7d659d28c6d4776bc8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C