2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2244-100G A2244-25G
TCIAA2244-100GEA 139 EUR
TCIAA2244-100G TCIAA2244-25G
2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol
Formula: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,57 g/mol
Pto. de fusión: 152°C
Número MDL: MFCD00035925
Núm. CAS: 6358-08-3
EINECS: 228-761-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22bad03e64cb6cbe0b92c551033ad1e2a60a657f&vid=22bad03e64cb6cbe0b92c551033ad1e2a60a657f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C