4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-3-chlorophenol Hydrochloride, 2-Chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride
A19720.06 A19720.14 A19720.22
A19720.06EA 43.4 EUR
A19720.06 A19720.14 A19720.22
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 52671-64-4 Molecular Formula: C6H6ClNO.HCl Formula Weight: 180.04 Melting Point: 254-256° dec. MDL No.: MFCD00143110
Formula: C₆H₇Cl₂NO
MW: 180,04 g/mol
Pto. de fusión: 254…256 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143110
Núm. CAS: 52671-64-4