4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
H53101.MD H53101.03
H53101.MDEA 172 EUR
H53101.MD H53101.03
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 874219-19-9 Molecular Formula: C8H9BFNO3 Formula Weight: 196.97 Melting Point: 226-228° MDL No.: MFCD08235038
Formula: C₈H₉BFNO₃
MW: 196,97 g/mol
Pto. de fusión: 226…228 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235038
Núm. CAS: 874219-19-9