4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53285.03
H53285.06
H53285.03EA
60.5
EUR
H53285.03
H53285.06
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 120153-08-4
Molecular Formula: C7H6BFO4
Formula Weight: 183.93
Melting Point: 236-240°
MDL No.: MFCD01114671
Formula:
C₇H₆BFO₄ Pto. de fusión: 236…240 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01114671 Núm. CAS: 120153-08-4 |