N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
374790050 374790250 374791000
ACRO374790050EA 122 EUR
ACRO374790050 ACRO374790250 ACRO374791000
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 97%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Formula: C₈H₅F₆NO₄S₂
Pto. de fusión: 99…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000404
Núm. CAS: 37595-74-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 105 °C
HPLC ≥96.0 %