N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N-Phenylbis(trifluoromethanesulphonimide)
L12531.06 L12531.14
L12531.06EA 83.1 EUR
L12531.06 L12531.14
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline ≥99%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Purity: 99% CAS No.: 37595-74-7 Molecular Formula: (CF3SO2)2NC6H5 Formula Weight: 357.25 Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 1269141
Formula: C₈H₅F₆NO₄S₂
MW: 357,25 g/mol
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000404
Núm. CAS: 37595-74-7