2-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0744-25G N0744-5G
TCIAN0744-25GEA 185 EUR
TCIAN0744-25G TCIAN0744-5G
2-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
2-Nitrophenyl phenyl sulphide
Formula: C₁₂H₉NO₂S
Núm. CAS: 4171-83-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a2ca484fa6f55229232b54cbebd9d543a5a7efc&vid=2a2ca484fa6f55229232b54cbebd9d543a5a7efc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C