4-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Nitrophenyl)(phenyl)sulphane
A17278.06
A17278.14
A17278.06EA
68.1
EUR
A17278.06
A17278.14
4-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98%
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Purity: 98%
CAS No.: 952-97-6
Molecular Formula: C12H9NO2S
Formula Weight: 231.27
Melting Point: 54-57°
MDL No.: MFCD00024700
Formula:
C₁₂H₉NO₂S MW: 231,27 g/mol Pto. de fusión: 54…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024700 Núm. CAS: 952-97-6 EINECS: 213-462-5 |