Allyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1442-25G A1442-5G
TCIAA1442-25GEA 89 EUR
TCIAA1442-25G TCIAA1442-5G
Allyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Allyl phenyl sulphide
Formula: C₉H₁₀S
MW: 150,24 g/mol
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00014957
Núm. CAS: 5296-64-0
EINECS: 226-142-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04443896259a5bb5442fc109a1bbc09d8129b471&vid=04443896259a5bb5442fc109a1bbc09d8129b471&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %