N-Fluorobenzenesulphonimide ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L13955.03
L13955.06
L13955.14
L13955.03EA
22.6
EUR
L13955.03
L13955.06
L13955.14
N-Fluorobenzenesulphonimide ≥97%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Purity: 97%
CAS No.: 133745-75-2
Molecular Formula: C12H10FNO4S2
Formula Weight: 315.34
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 5348902
Formula:
C₁₂H₁₀FNO₄S₂ Pto. de fusión: 114…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144885 Núm. CAS: 133745-75-2 |