4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17485.03
L17485.06
L17485.03EA
107
EUR
L17485.03
L17485.06
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 166316-48-9
Molecular Formula: C9H11BO4
Formula Weight: 193.99
Melting Point: 146-148°
Beilstein Reference: 9198524
Formula:
C₉H₁₁BO₄ Pto. de fusión: 146…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318119 Núm. CAS: 166316-48-9 |