3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (3-(Aminomethyl)phenyl)boronic acid hydrochloride, 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
H53284.MD H53284.03
H53284.MDEA 58.8 EUR
H53284.MD H53284.03
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 352525-94-1 Molecular Formula: C7H10BNO2.HCl Formula Weight: 187.43 Melting Point: 248-250° MDL No.: MFCD02093050
Formula: C₇H₁₁BClNO₂
MW: 187.43 g/mol
Pto. de fusión: 248…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093050
Núm. CAS: 352525-94-1