4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52855.03
H52855.06
H52855.03EA
167
EUR
H52855.03
H52855.06
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 75705-21-4
Molecular Formula: C7H10BNO2.HCl
Formula Weight: 187.43
Melting Point: 240-250°
MDL No.: MFCD01632199
Formula:
C₇H₁₁BClNO₂ Pto. de fusión: 240…250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632199 Núm. CAS: 75705-21-4 |