5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B25176.06 B25176.14
B25176.06EA 45.7 EUR
B25176.06 B25176.14
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 202865-69-8 Molecular Formula: C7H7BrFN.HCl Formula Weight: 240.50 Melting Point: 221-226° MDL No.: MFCD00143426
Formula: C₇H₈BrClFN
Pto. de fusión: 221…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143426
Núm. CAS: 202865-69-8