3-(Benzylamino)propionitrile ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
41949.06 41949.14 41949.22
41949.06EA 31.8 EUR
41949.06 41949.14 41949.22
3-(Benzylamino)propionitrile ≥97%
3-(Benzylamino)propionitrile
Purity: 97+% CAS No.: 706-03-6 Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH2CN Formula Weight: 160.22 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.024 Refractive Index: 1.5308 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001955
Formula: C₁₀H₁₂N₂
Densidad: 1,024
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001955
Núm. CAS: 706-03-6
EINECS: 211-890-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III