2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
L10605.06
L10605.14
L10605.06EA
125
EUR
L10605.06
L10605.14
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 4101-30-8
Molecular Formula: C10H13NO3
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 391380
Formula:
C₁₀H₁₃NO₃ MW: 195,22 g/mol Pto. de fusión: 104…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016646 Núm. CAS: 4101-30-8 |