3-Iodobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
I0710-1G
I0710-5G
TCIAI0710-1GEA
20
EUR
TCIAI0710-1G
TCIAI0710-5G
3-Iodobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Formula:
C₇H₉ClIN Pto. de fusión: 194°C |
Número MDL:
MFCD00012857 Núm. CAS: 3718-88-5 EINECS: 223-068-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |