4-Iodobenzylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19967.03
L19967.06
L19967.03EA
90.4
EUR
L19967.03
L19967.06
4-Iodobenzylamine hydrochloride 97%
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 59528-27-7
Molecular Formula: C7H8IN.HCl
Formula Weight: 269.51
Melting Point: 275-280° dec.
Beilstein Reference: 3691299
Formula:
C₇H₉ClIN Pto. de fusión: 275…280 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039324 Núm. CAS: 59528-27-7 |