3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Nitrobenzylammonium hydrochloride
184730010
184730050
ACRO184730010EA
53.3
EUR
ACRO184730010
ACRO184730050
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formula:
C₇H₉ClN₂O₂ MW: 188,62 g/mol Pto. de fusión: 226…231 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012858 Núm. CAS: 26177-43-5 EINECS: 247-502-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to tan Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 226 to 231 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |