3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Nitrobenzylammonium hydrochloride
B23349.03
B23349.06
B23349.14
B23349.03EA
46.3
EUR
B23349.03
B23349.06
B23349.14
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 26177-43-5
Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl
Formula Weight: 188.62
Melting Point: ca 225° dec.
MDL No.: MFCD00012858
Formula:
C₇H₉ClN₂O₂ MW: 188,62 g/mol Pto. de fusión: ∼ 225 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012858 Núm. CAS: 26177-43-5 EINECS: 247-502-8 |