4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
B21748.03
B21748.06
B21748.14
B21748.03EA
48.1
EUR
B21748.03
B21748.06
B21748.14
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 18600-42-5
Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl
Formula Weight: 188.62
Melting Point: 255-257° dec.
Beilstein Reference: 3629994
Formula:
C₇H₉ClN₂O₂ MW: 188,62 g/mol Pto. de fusión: 255…257 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012863 Núm. CAS: 18600-42-5 EINECS: 242-441-3 |