4-Nitrobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
N0435-25G N0435-5G
TCIAN0435-25GEA 892 EUR
TCIAN0435-25G TCIAN0435-5G
4-Nitrobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188,62 g/mol
Número MDL: MFCD00012863
Núm. CAS: 18600-42-5
EINECS: 242-441-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7e7207a97d72e1d502a64185321cb105804db8f&vid=a7e7207a97d72e1d502a64185321cb105804db8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency