4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Vanillylamine HCl, 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
121370010 121370050
ACRO121370010EA 32.7 EUR
ACRO121370010 ACRO121370050
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₂ClNO₂
Pto. de fusión: 219…221 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012864
Núm. CAS: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
GC ≥95 %