4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20637.06
B20637.14
B20637.06EA
83.1
EUR
B20637.06
B20637.14
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 7149-10-2
Molecular Formula: C8H11NO2.HCl
Formula Weight: 189.64
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 3915418
Formula:
C₈H₁₂ClNO₂ Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012864 Núm. CAS: 7149-10-2 EINECS: 230-468-3 |