4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Vanillylamine HCl, 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
A2330-25G A2330-5G
TCIAA2330-25GEA 74 EUR
TCIAA2330-25G TCIAA2330-5G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₂ClNO₂
Pto. de fusión: 220°C
Número MDL: MFCD00012864
Núm. CAS: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7312f61d254cab2609322c2416dc8664cbf73d9d&vid=7312f61d254cab2609322c2416dc8664cbf73d9d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %