3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-(Aminomethyl)benzene-1,2-diol hydrobromide
228570010
228570050
228572500
ACRO228570010EA
87.8
EUR
ACRO228570010
ACRO228570050
ACRO228572500
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide 98%
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Formula:
C₇H₁₀BrNO₂ Pto. de fusión: >180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012859 Núm. CAS: 16290-26-9 EINECS: 240-382-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |