2-(Benzylthio)ethanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxyethyl Benzyl Sulphide, 2-(Benzylthio)ethan-1-ol
L12274.06
L12274.14
L12274.06EA
19.1
EUR
L12274.06
L12274.14
2-(Benzylthio)ethanol ≥98%
2-(Benzylthio)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 26524-88-9
Molecular Formula: C9H12OS
Formula Weight: 168.25
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 168-169°/18mm
MDL No.: MFCD00014039
Formula:
C₉H₁₂OS MW: 168,25 g/mol Pto. Ebullición: 168…169 °C (18 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014039 Núm. CAS: 26524-88-9 |