p-Toluenesulphonyl fluoride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: p-toluenesulphonylfluoride
L12204.06 L12204.14
L12204.06EA 35.5 EUR
L12204.06 L12204.14
p-Toluenesulphonyl fluoride ≥98%
p-Toluenesulphonyl fluoride
Purity: 98% CAS No.: 455-16-3 Molecular Formula: C7H7FO2S Formula Weight: 174.19 Flash Point: 105°(221°F) Melting Point: 40-41° Boiling Point: 112°/16mm Beilstein Reference: 2208423 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007421
Formula: C₇H₇FO₂S
MW: 174.19 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 40…41 °C
Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007421
Núm. CAS: 455-16-3
EINECS: 207-238-6
UN: 3261
ADR: 8 II