1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D2093-10G D2093-25G
TCIAD2093-10GEA 51 EUR
TCIAD2093-10G TCIAD2093-25G
1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone
Formula: C₂₂H₂₂N₂O₂S
MW: 378,49 g/mol
Número MDL: MFCD00009645
Núm. CAS: 19816-88-7
EINECS: 243-344-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dfffd58f8101d4d1e268d838dce46a7179b8f42&vid=2dfffd58f8101d4d1e268d838dce46a7179b8f42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %