2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31526.03
H31526.06
H31526.09
H31526.03EA
99.9
EUR
H31526.03
H31526.06
H31526.09
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 2003-10-3
Molecular Formula: C9H6BrF3O
Formula Weight: 267.04
Physical Form: Fused solid
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 20-23°
Boiling Point: 69-72°
MDL No.: MFCD03094283
Formula:
C₉H₆BrF₃O Pto. Ebullición: 69…72 °C Pto. de fusión: 20…23 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094283 Núm. CAS: 2003-10-3 |