4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B21996.06 B21996.14
B21996.06EA 44.5 EUR
B21996.06 B21996.14
4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
4-Chloro-2,6-xylidine
Purity: 98% CAS No.: 24596-18-7 Molecular Formula: C8H10ClN Formula Weight: 155.63 Melting Point: 45-50° MDL No.: MFCD01076576
Formula: C₈H₁₀ClN
Pto. de fusión: 45…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076576
Núm. CAS: 24596-18-7