2-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-([1,1'-Biphenyl]-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H32320.03
H32320.06
H32320.03EA
42.2
EUR
H32320.03
H32320.06
2-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-Biphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 914675-52-8
Molecular Formula: C18H21BO2
Formula Weight: 280.17
Melting Point: 76-79°
MDL No.: MFCD14636459
Formula:
C₁₈H₂₁BO₂ MW: 280,17 g/mol Pto. de fusión: 76…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14636459 Núm. CAS: 914675-52-8 |