3-Biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
B2489-25G B2489-5G
TCIAB2489-25GEA 236 EUR
TCIAB2489-25G TCIAB2489-5G
3-Biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₂
Pto. de fusión: 208°C
Número MDL: MFCD01318102
Núm. CAS: 5122-95-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8d8bf61200867b40b4b1fb6fcd9dfea11879164&vid=b8d8bf61200867b40b4b1fb6fcd9dfea11879164&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %