4-Biphenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: [1,1'-Biphenyl]-4-ylboronic acid
B23703.03 B23703.06 B23703.14
B23703.03EA 38 EUR
B23703.03 B23703.06 B23703.14
4-Biphenylboronic acid ≥97%
4-Biphenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 5122-94-1 Molecular Formula: C12H11BO2 Formula Weight: 198.03 Odour: Odourless Melting Point: 238-247° Beilstein Reference: 2937410 MDL No.: MFCD00093311
Formula: C₁₂H₁₁BO₂
Pto. de fusión: 238…247 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00093311
Núm. CAS: 5122-94-1