4-Biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
[1,1'-Biphenyl]-4-ylboronic acid
B2294-25G
B2294-5G
TCIAB2294-25GEA
62
EUR
TCIAB2294-25G
TCIAB2294-5G
4-Biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Biphenylboronic acid
Formula:
C₁₂H₁₁BO₂ MW: 198,03 g/mol Pto. de fusión: 266°C |
Número MDL:
MFCD00093311 Núm. CAS: 5122-94-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 110.0 % |