2-Fluoro-4-biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-biphenylylboronic acid, (3-fluoro-4-phenyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-phenylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid
F0785-1G F0785-5G
TCIAF0785-1GEA 21 EUR
TCIAF0785-1G TCIAF0785-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₀BFO₂
MW: 216,02 g/mol
Pto. de fusión: 248°C
Número MDL: MFCD01075707
Núm. CAS: 178305-99-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=153176d7121993e48eaada83b893a20623290d36&vid=153176d7121993e48eaada83b893a20623290d36&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 109.0 %