2-Amino-4-phenylphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-4-hydroxybiphenyl, 3-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-ol
A0397-1G
A0397-25G
A0397-5G
TCIAA0397-1GEA
35
EUR
TCIAA0397-1G
TCIAA0397-25G
TCIAA0397-5G
2-Amino-4-phenylphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-phenylphenol
Formula:
C₁₂H₁₁NO MW: 185.2200 g/mol |
Número MDL:
MFCD00059187 Núm. CAS: 1134-36-7 EINECS: 214-484-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Acetone | almost transparency |