Cyclohexyl methyl sulphide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
L03712.06
L03712.14
L03712.06EA
52.7
EUR
L03712.06
L03712.14
Cyclohexyl methyl sulphide ≥97%
Cyclohexyl methyl sulphide
Purity: 97%
CAS No.: 7133-37-1
Molecular Formula: C7H14S
Formula Weight: 130.25
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4940
Odour: Unpleasant
Melting Point: -80°
Boiling Point: 89-90°/35mm
Beilstein Reference: 1919309
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00039460
Formula:
C₇H₁₄S MW: 130,25 g/mol Pto. Ebullición: 89…90 °C (35 mmHg) Pto. de fusión: –80 °C Densidad: 0,944 Pto. de inflamación: 61 °C (142 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039460 Núm. CAS: 7133-37-1 EINECS: 230-431-1 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...