cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L09392.14
L09392.22
L09392.14EA
43.1
EUR
L09392.14
L09392.22
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98%
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2305-26-2
Molecular Formula: C8H10O4
Formula Weight: 170.17
Melting Point: 165-170°
Beilstein Reference: 2050419
Formula:
C₈H₁₀O₄ Pto. de fusión: 165…170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070482 Núm. CAS: 2305-26-2 EINECS: 218-974-2 |