cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0492-25G C0492-500G
TCIAC0492-25GEA 16 EUR
TCIAC0492-25G TCIAC0492-500G
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Formula: C₈H₁₀O₄
Número MDL: MFCD00070482
Núm. CAS: 2305-26-2
EINECS: 218-974-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=212128606fa341979be4b686ee1cc8d3ff9a1784&vid=212128606fa341979be4b686ee1cc8d3ff9a1784&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency